Learn More
Merck Samplicity™ Filtration System: Tabletts
Artikelnummer. 12541249 Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Typ:
Abfallbehälter
Fläschchentabletts
Material:
Polypropylen
Recyceltes Polyester
Packungsgröße:
2 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 12541249
Marke: Merck SAMWASTTR
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit Samplicity Filtrationssystem mit Millex Samplicity Membranfiltern
Überblick über Samplicity™ G2-System
  • Das Samplicity™ G2 Filtrationssystem ermöglicht die vakuumgesteuerte Filtration von bis zu 8 Proben auf einmal, direkt in HPLC-Fläschchen.
  • Filtration für die HPLC-Probenvorbereitung ohne Spritzen. Die Probe wird zu einem Adaptertrichter auf einem standardmäßigen Millex™ 33 mm-Filter (Millex™ Filter für das Samplicity™ G2-System) oder einem integrierten Trichter und Filter (Millex Samplicity™ Filter) hinzugefügt.
  • Das Samplicity™ G2-System hat eine geringere ergonomische Wirkung als die manuelle Spritzenfiltration
Anwendungen: HPLC; Filtration von viskosen oder partikelbeladenen Proben für HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Samplicity G2 Filtrationssystem
Material Recyceltes Polyester
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analytische Probenvorbereitung, Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC)
Anzahl pro Packung 5 Schalen
Typ Abfallbehälter