Learn More
Merck Samplicity™ Filtration System: Tabletts
Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Typ:
Abfallbehälter
Fläschchentabletts
Material:
Polypropylen
Recyceltes Polyester
Packungsgröße:
2 Stück
5 Stück
Beschreibung
Überblick über Samplicity™ G2-System
- Das Samplicity™ G2 Filtrationssystem ermöglicht die vakuumgesteuerte Filtration von bis zu 8 Proben auf einmal, direkt in HPLC-Fläschchen.
- Filtration für die HPLC-Probenvorbereitung ohne Spritzen. Die Probe wird zu einem Adaptertrichter auf einem standardmäßigen Millex™ 33 mm-Filter (Millex™ Filter für das Samplicity™ G2-System) oder einem integrierten Trichter und Filter (Millex Samplicity™ Filter) hinzugefügt.
- Das Samplicity™ G2-System hat eine geringere ergonomische Wirkung als die manuelle Spritzenfiltration
Anwendungen: HPLC; Filtration von viskosen oder partikelbeladenen Proben für HPLC
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Samplicity G2 Filtrationssystem |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analytische Probenvorbereitung, Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC) |
| Anzahl pro Packung | 2 Schalen |
| Typ | Fläschchentabletts |