Learn More
Merck Pierce™ Blotting-Filterpapier
Das für die Chromatographie geeignete Blotting-Filterpapier entspricht den gängigsten Größen für Western Blotting
160.00 € - 205.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western-Blots, Dot/Slot-Blots |
---|---|
Dicke | 550 µm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11566335
|
Merck
IBFP0785C |
7 cm | 8,4 cm |
160.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11576335
|
Merck
IBFP0813C |
8.5 cm | 13.5 cm |
205.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Dicke: 550μ m
- Oberfläche: Glatt
- Farbe: Weiß
Spezifikation
Western-Blots, Dot/Slot-Blots | |
550 µm |