Learn More
Merck Pierce™ Blotting-Filterpapier
Das für die Chromatographie geeignete Blotting-Filterpapier entspricht den gängigsten Größen für Western Blotting
Marke:  Merck IBFP0813C
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11576335
  • 205.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Blotting-Filterpapier:
  • Das für die Chromatographie geeignete Blotting-Filterpapier ist vorgeschnitten für die gängigsten Größen für Western Blotting
  • Spezifikation
    Spezifikation
    8.5 cm
    13.5 cm
    Western-Blots, Dot/Slot-Blots
    550 µm