Learn More
Merck Pierce™ Blotting-Filterpapier
Das für die Chromatographie geeignete Blotting-Filterpapier entspricht den gängigsten Größen für Western Blotting
Marke:  Merck IBFP0785C
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11566335
  • 160.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 01-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
Blotting-Filterpapier:
  • Das für die Chromatographie geeignete Blotting-Filterpapier ist vorgeschnitten für die gängigsten Größen für Western Blotting
  • Spezifikation
    Spezifikation
    7 cm
    8,4 cm
    Western-Blots, Dot/Slot-Blots
    550 µm