Learn More
Fisherbrand™ Elektronische Waage
Die elektronische Waage wurde für eine Vielzahl von Wägeanwendungen entwickelt und bietet Funktionen wie schnelle Stabilisierungszeit, Überladungsschutz bei vierfacher Nennkapazität und einfache Bedienung.
Marke: Fisherbrand™ 30467947
378.63 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die wichtigsten Wägeanwendungen zu einem wettbewerbsfähigen Preis
- Die fortschrittliche Wägetechnologie bietet eine Stabilisierung von einer Sekunde für schnelle und genaue Wägeergebnisse und verbessert so die Bedienereffizienz, Produktivität und den Durchsatz
- Ein Überladungsschutzsystem, das Lasten bis zum Vierfachen der Nennkapazität aushält, schützt die Waage
Spezifikation
RS232, USB, oder Ethernet (als Zubehör erhältlich) | |
Hintergrundbeleuchtetes LCD | |
Wägen, Teilezählen, Prozentwägen, Kontrollwägen | |
0,200000 g | |
0,200000 g | |
50°F bis 104°F | |
2 Jahre | |
250 x 240 x 74 mm (9,8 x 9,5 x 2,9 in.) | |
230 mm | |
174 mm | |
1,5 kg |
4200 g | |
0,100000 g | |
AC-Adapter | |
FPOS4201 | |
1.500 s | |
10 °C bis 40 °C | |
Karat, Korn, Gramm, Kilogramm, Newton, Unze, Feinunze, Pennyweight, Pound, Pound:Unze | |
9,1 in. | |
6,9 in. | |
3,3 lb. |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24163Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24163Gültig bis zum: 2025-04-30