Learn More
Fisherbrand™ Elektronische Waage
Die elektronische Waage wurde für eine Vielzahl von Wägeanwendungen entwickelt und bietet Funktionen wie schnelle Stabilisierungszeit, Überladungsschutz bei vierfacher Nennkapazität und einfache Bedienung.
386.00 € - 528.00 €
Spezifikation
Anschlusstyp RS232, USB, oder Ethernet (als Zubehör erhältlich)
Displaytyp Hintergrundbeleuchtetes LCD
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wägen, Teilezählen, Prozentwägen, Kontrollwägen
Enthält AC-Adapter
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50°F bis 104°F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Fassungsvermögen Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
15959345
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
30467944
220 g FPOS222
390.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15969345
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
30467945
620 g FPOS622
528.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15979345
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
30467946
2200 g FPOS2201
386.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15989345
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
30467947
4200 g FPOS4201
455.40 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15999345
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
30467948
6200 g FPOS6201
455.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Die wichtigsten Wägeanwendungen zu einem wettbewerbsfähigen Preis
  • Die fortschrittliche Wägetechnologie bietet eine Stabilisierung von einer Sekunde für schnelle und genaue Wägeergebnisse und verbessert so die Bedienereffizienz, Produktivität und den Durchsatz
  • Ein Überladungsschutzsystem, das Lasten bis zum Vierfachen der Nennkapazität aushält, schützt die Waage
Spezifikation
Spezifikation
RS232, USB, oder Ethernet (als Zubehör erhältlich)
Wägen, Teilezählen, Prozentwägen, Kontrollwägen
50°F bis 104°F
2 Jahre
Hintergrundbeleuchtetes LCD
AC-Adapter
10 °C bis 40 °C
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Elektronische Waage