Learn More
Gibco™ EfficientFeed™ C+ AGT™-Supplement
Ein einteiliger Trockenzusatz für die Fütterung von Chargen in die Kultur mehrerer Zelllinien zur Unterstützung bei der Prozessentwicklung und Maximierung der Bioreaktorausnutzung
Marke:  Gibco™ A2503104
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16448570
  • 304.00 € / 1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Im Kühlschrank lagern (2 – 8 °C).Vor Licht und Feuchtigkeit schützen.
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei
Medien-Supplement
EfficientFeed™
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
CHO DG44, CHO, CHO-S, cGMP Banked, CHO-S, CHO-K1
Pulver (AGT)
Securitainer
1 L
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3125686 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog NumberA2503104
Chargennummer2755043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA2503104
Chargennummer2483815 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA2503104
Chargennummer2488935 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA2503104
Chargennummer2497763 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA2503104
Name des Produkts
Gibco™ EfficientFeed™ C+ AGT™-Supplement > 1 l