Learn More
Ansell EDGE™ 48-126 Polyurethane Coated Seamless Knit Industrial Work Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Ein preiswerter, leichter Handschuh mit hochwertigen Eigenschaften
- Die nahtlose Struktur sorgt für Komfort und erhöht die Sicherheit
- 15 Gauge-Polyester bietet Flexibilität und Fingerfertigkeit
- Gutes Tastgefühl in trockenen bis leicht öligen Umgebungen
- Die dunklen Farben verbergen Schmutz für eine längere Nutzungsdauer
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
Bauweise | Nahtloser Strick |
Coating Material | Polyurethan |
Farbe | Schwarz |
Hand | Spezifisch |
Material | Polyester |
Produkttyp | Nahtlos gestrickte Handschuhe |
Größe | 6 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fahrzeugbau, Öl/Gas und Maschinen-/Gerätebetrieb |
Art der Handschuhstulpe | Gestrickt |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell EDGE™ 48-126 Polyurethane Coated Seamless Knit Industrial Work Gloves >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur