Learn More
Uvex™ Eco Damen-Laborkittel aus 100 % Baumwolle, gewöhnliche Passform
Der wirtschaftliche Laborkittel für Damen ist ideal für die tägliche Arbeit und eignet sich für die industrielle Wäsche.Mit leicht körperbetonter Passform und mehreren Taschen zur praktischen Aufbewahrung.
25.95 € - 40.10 €
Spezifikation
Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
---|---|
Geschlecht | Damen |
Material | Baumwolle |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Schnappverschlüsse |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15328742
|
Uvex™
8150901 |
36 Regulär |
25.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15338742
|
Uvex™
8150902 |
Klein |
40.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15348742
|
Uvex™
8150903 |
Mittel |
40.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15358742
|
Uvex™
8150904 |
Groß |
25.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15368742
|
Uvex™
8150905 |
Extragroß |
26.99 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15378742
|
Uvex™
8150906 |
Größe 2X |
25.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15388742
|
Uvex™
8150907 |
Größe 3X |
28.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15398742
|
Uvex™
8150908 |
4X bis L |
37.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15308752
|
Uvex™
8150909 |
Größe 5X |
37.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15318752
|
Uvex™
8150910 |
Größe 6X |
29.69 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Ideal für die tägliche Arbeit und geeignet für industrielle Wäsche
- Aufgesetzte Taschen an den Seiten und eine linke Brusttasche zur praktischen Aufbewahrung
- Gewöhnliche Passform mit vorgeformten Nähten
- Verstellbare Bündchen
- Verdeckte Leiste vorne
- Reverskragen
Spezifikation
Allzweck-Labormantel | |
Baumwolle | |
Schnappverschlüsse | |
Nein | |
None | |
3 | |
in voller Länge |
Damen | |
Weiß | |
Mit Bolzen befestigt | |
Unsteril | |
Regular | |
Anstecker | |
105 cm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ Eco Damen-Laborkittel aus 100 % Baumwolle, gewöhnliche Passform