Learn More
Uvex™ Eco Damen-Laborkittel aus 100 % Baumwolle, gewöhnliche Passform Artikelnummer.: 15358742
Verfügbar ab: 03-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Uvex™ Eco Damen-Laborkittel aus 100 % Baumwolle, gewöhnliche Passform
Artikelnummer. 15358742 Alle ansehen Uvex Produkte
Groß
Click to view available options
Größe:
36 Regulär
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4X bis L
Größe 5X
Größe 6X
Artikelnummer. 15358742
Marke: Uvex™ 8150904
Verfügbar ab: 03-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der wirtschaftliche Laborkittel für Damen ist ideal für die tägliche Arbeit und eignet sich für die industrielle Wäsche.Mit leicht körperbetonter Passform und mehreren Taschen zur praktischen Aufbewahrung.
  • Ideal für die tägliche Arbeit und geeignet für industrielle Wäsche
  • Aufgesetzte Taschen an den Seiten und eine linke Brusttasche zur praktischen Aufbewahrung
  • Gewöhnliche Passform mit vorgeformten Nähten
  • Verstellbare Bündchen
  • Verdeckte Leiste vorne
  • Reverskragen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Allzweck-Labormantel
Größe Groß
Geschlecht Damen
Material Baumwolle
Farbe Weiß
Verschlusstyp Schnappverschlüsse
Stulpenform Mit Bolzen befestigt
Einwegprodukt Nein
Sterilität Unsteril
Widerstand None
Modell Regular
Anzahl Taschen 3
Kragenform Anstecker
Ärmelausführung in voller Länge
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 42 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 106.7 cm
Länge (metrisch) 105 cm
Name des Produkts
Uvex™ Eco Damen-Laborkittel aus 100 % Baumwolle, gewöhnliche Passform >