Learn More
Terumo™ Spritze mit seitlichem Luer-Anschluss
Hergestellt mit Polypropylen für beste thermische und chemische Resistenz. Terumo™ Spritzen mit exzentrischem Luer-Anschluss haben ein einzigartiges Kegeldesign, das das Durchdringen der Haut erleichtert und Traumen minimiert.
15.40 € - 20.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7886 (DIS 7886) |
---|---|
Material | Polypropylene |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Forschungszwecke, für Gase oder Flüssigkeiten |
Einwegprodukt | Ja |
Anschlusstyp | Luer-Slip, exzentrisch |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17142724
|
Terumo™
8MDSS10SE |
10 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
17152724
|
Terumo™
8MDSS20ESE |
20 mL |
15.40 €
50 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
Beschreibung
- Durchsichtiger Polypropylen-Zylinder und Kolben; Doppelkontaktring
- Integrierter Kolbenanschlag verhindert versehentliches Herausziehen
- Sterile, Latex-free
- Markante, präzise Skalenmarkierungen
- Entspricht ISO 7886 (DIS 7886)
- Einzeln verpackt in manipulationssicheren Peelpacks
- Lieferung ohne Nadeln
- Geeignet für Gase oder Flüssigkeiten
- Exzentrische Luer-Verriegelung
Spezifikation
ISO 7886 (DIS 7886) | |
Für Forschungszwecke, für Gase oder Flüssigkeiten | |
Luer-Slip, exzentrisch | |
Steril |
Polypropylene | |
Ja | |
Ja |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Terumo™ Spritze mit seitlichem Luer-Anschluss