Learn More
Terumo™ Spritze mit seitlichem Luer-Anschluss
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 ml
20 mL
Unit Size:
100 Stück
50 Stück
Description
- Durchsichtiger Polypropylen-Zylinder und Kolben; Doppelkontaktring
- Integrierter Kolbenanschlag verhindert versehentliches Herausziehen
- Sterile, Latexfrei
- Markante, präzise Skalenmarkierungen
- Entspricht ISO 7886 (DIS 7886)
- Einzeln verpackt in manipulationssicheren Packungen mit Schutzsiegel
- Lieferung ohne Nadeln
- Geeignet für Gase oder Flüssigkeiten
- Luer-Anschluss, exzentrisch
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7886 (DIS 7886) |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Forschungszwecke, für Gase oder Flüssigkeiten |
| Einwegprodukt | Ja |
| Graduierungen | 1 ml |
| Volumen (metrisch) | 20 mL |
| Anschlusstyp | Luer-Lock-Anschluss, exzentrisch |
| Graduated | Ja |
| Sterilität | Steril |