Learn More
Terumo™ Dreiteilige Spritze mit seitlichem Luer-Lock
Diese Spritzen eignen sich zum Ansaugen von Flüssigkeiten oder zur Probenahme von Blut oder anderen Körperflüssigkeiten. Terumo™ Dreiteilige Spritzen mit seitlichem Luer-Lock-Anschluss gewährleisten dank ihrer einzigartigen Doppelkegelkonstruktion maximalen Patientenkomfort.
Marca: Terumo™ 8SS20L1
Descripción
Verwenden Sie diese Spritzen für die Aspiration von Flüssigkeiten oder die Probenahme von Blut oder anderen Körperflüssigkeiten. Terumo™ Dreiteilige Exzenterspritzen mit Luer-Lock verfügen über ein einzigartiges, doppelt abgeschrägtes Design für mehr Patientenkomfort.
- Silikonbeschichteter Zylinder für eine leichte Kolbenbetätigung
- Durchsichtiger Zylinder zur schnellen Erkennung von Luftblasen
- Leicht ablesbare Markierungen
- Latexfrei
- Steril verpackt in einzeln umwickelten Packungen mit Schutzsiegel
- Spritzen sind mit Luer-Lock, Luer-Slip, Katheter und Exzenterspitzen erhältlich
- In vielen verschiedenen Größen erhältlich
Especificaciones
Autoklavierbar | |
Polypropylene | |
Zur sofortigen Injektion beim Menschen direkt nach dem Füllen, zur Aspiration von Flüssigkeiten, zur Entnahme von Blutproben oder anderen Körperflüssigkeiten | |
Dreiteilige Spritze mit Luer-Lock-Spitze, konzentrisch | |
50 Packungen | |
Luer-Lock | |
Steril |
Klasse IIa, steriles Produkt nach MDD 93/42/EWG, CE 0197 | |
Siebdruckgraduierung | |
Ja | |
Ja | |
20 ml | |
Ja |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.