Learn More
Terumo™ Dreiteilige Spritze mit seitlichem Luer-Lock
Artikelnummer. p-8001261
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 ml
30 ml
Menge:
50 Packung
50 Packungen
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 11866071
Marke: Terumo™ 8SS20L1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Diese Spritzen eignen sich zum Ansaugen von Flüssigkeiten oder zur Probenahme von Blut oder anderen Körperflüssigkeiten. Terumo™ Dreiteilige Spritzen mit seitlichem Luer-Lock-Anschluss gewährleisten dank ihrer einzigartigen Doppelkegelkonstruktion maximalen Patientenkomfort.
Verwenden Sie diese Spritzen für die Aspiration von Flüssigkeiten oder die Probenahme von Blut oder anderen Körperflüssigkeiten. Terumo™ Dreiteilige Exzenterspritzen mit Luer-Lock verfügen über ein einzigartiges, doppelt abgeschrägtes Design für mehr Patientenkomfort.
  • Silikonbeschichteter Zylinder für eine leichte Kolbenbetätigung
  • Durchsichtiger Zylinder zur schnellen Erkennung von Luftblasen
  • Leicht ablesbare Markierungen
  • Latexfrei
  • Steril verpackt in einzeln umwickelten Packungen mit Schutzsiegel
  • Spritzen sind mit Luer-Lock, Luer-Slip, Katheter und Exzenterspitzen erhältlich
  • In vielen verschiedenen Größen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Klasse IIa, steriles Produkt nach MDD 93/42/EWG, CE 0197
Material Polypropylene
Beschreibung Siebdruckgraduierung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur sofortigen Injektion beim Menschen direkt nach dem Füllen, zur Aspiration von Flüssigkeiten, zur Entnahme von Blutproben oder anderen Körperflüssigkeiten
Latexfrei Ja
Produkttyp Dreiteilige Spritze mit Luer-Lock-Spitze, konzentrisch
Einwegprodukt Ja
Menge 50 Packungen
Volumen (metrisch) 20 ml
Anschlusstyp Luer-Lock
Graduated Ja
Sterilität Steril