Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax™ Streifen zur Temperaturmessung
Messen und berücksichtigen Sie die aktuelle Temperatur mit den Thermographic™ Thermax™ Temperaturstreifen. Das Temperaturetikett kann variieren, um den Wärmepegel wiederzugeben, der für die Überwachung einer einzuhaltenden Sterilisationsumgebung benötigt wird.
Marke: Thermographic Measurements Ltd L07HTHERG3D01B1
Beschreibung
- Wärmeempfindliches Etikett zur Überwachung der Sterilisationstemperatur
- Adhäsiv
- Irreversibel
Spezifikation
ISO 13485 | |
10 mm | |
Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie | |
12.5 mm | |
45 mm | |
2 bis 5 s | |
Liquid Crystal Technology | |
Irreversible Temperaturanzeige | |
7-level Liquid Crystal Thermometer 30°C to 60°C (86°F to 140°F) | |
60 °C | |
30 °C | |
30 bis 60 ° °C | |
Fridge Thermometer, Room Thermometer, Equipment Temperature | |
30°C, 35°C, 40°C, 45°C, 50°C, 55°C, 60°C (86°F, 95°F, 104°F, 113°F, 122°F, 131°F, 140°F) | |
Dual °C (°F) |
0.393 in. | |
Single-use | |
0,5 in. | |
40 bis 60% | |
Polyester, Acrylklebstoff | |
7-level Liquid Crystal Thermometer 30°C to 60°C (86°F to 140°F) 74003C | |
9 g | |
1,77 in. | |
140 °F | |
86 °F | |
86 ° bis 95 ° bis 104 ° bis 113 ° bis 121 ° bis 131 ° bis 140 °F | |
Yes | |
±1 °C | |
30/35/40/45/50/55/60 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermographic Measurements Ltd Thermax™ Streifen zur Temperaturmessung > Temperaturbereich: 30 bis 60 °C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur