Learn More
Trajan Scientific and Medical™ EC Science Silikon-Septen
Entwickelt für lange Lebensdauer und geringe Adhäsion am Injektionsanschluss.
60.50 € - 146.00 €
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15218623
|
Trajan Scientific and Medical™
041901 |
9.5 mm |
60.50 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15228623
|
Trajan Scientific and Medical™
041904 |
11.5 mm |
61.70 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15248623
|
Trajan Scientific and Medical™
041906 |
12.5 mm |
69.35 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15238623
|
Trajan Scientific and Medical™
041905 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||||
15258623
|
Trajan Scientific and Medical™
041912 |
11 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Vereint eine lange Einspritzdauer, geringes Bluten und geringe Adhäsion am Injektionsanschluss
- Zuverlässige Abdichtung gegen den Trägergasdruck im Einlass
- Kein Bluten oder Kontamination in das GC-System
- Maximale Betriebstemperatur von 350 °C (300 °C für die Größe 17 mm)
Spezifikation
EC |