Learn More
Trajan Scientific and Medical™ EC Science Silikon-Septen
Entwickelt für lange Lebensdauer und geringe Adhäsion am Injektionsanschluss.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 041906
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15248623
  • 69.35 € / 24 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Vereint eine lange Einspritzdauer, geringes Bluten und geringe Adhäsion am Injektionsanschluss
  • Zuverlässige Abdichtung gegen den Trägergasdruck im Einlass
  • Kein Bluten oder Kontamination in das GC-System
  • Maximale Betriebstemperatur von 350 °C (300 °C für die Größe 17  mm)
Spezifikation
Spezifikation
EC
12.5 mm
24/Pckg.