Learn More
Trajan Scientific and Medical™ EC Science Silikon-Septen
Entwickelt für lange Lebensdauer und geringe Adhäsion am Injektionsanschluss.
Marque: Trajan Scientific and Medical™ 041912
Informations supplémentaires : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Description
- Vereint eine lange Einspritzdauer, geringes Bluten und geringe Adhäsion am Injektionsanschluss
- Zuverlässige Abdichtung gegen den Trägergasdruck im Einlass
- Kein Bluten oder Kontamination in das GC-System
- Maximale Betriebstemperatur von 350 °C (300 °C für die Größe 17 mm)
Spécification
EC | |
11 mm | |
50/Pckg. |