Learn More
Contec™ DualClean™ Reinigungssystem für Softwall-Streifen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Entwickelt, um Vinylstreifenvorhänge gründlich und wirtschaftlich mit Leichtigkeit zu reinigen. Das Contec™ DualClean™ Softwall Streifenreinigungssystem ist ein einzigartiges System, das es einem Bediener ermöglicht, schnell beide Seiten eines Kunststoffstreifenvorhangs mit 4 bis 12 Zoll in einem einzigen Durchlauf zu reinigen.
Marke:  Contec™ DCQT0002
752.25 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15646986
  • 1005.00 € / 80 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
DualClean System
Das System enthält einen Edelstahlrahmen mit zwei gebogenen Oberflächenteilen, Stoffbezüge und einen QuickConnect™ Stiel. QuickConnect Stiele sind austauschbar. Der empfohlene Stiel für das DualClean System ist Kat.-Nr. 19168806, ein ausziehbarer Glasfaserstiel. Alle Zubehörteile sind separat erhältlich.
  • Reinigt leicht und gleichmäßig beide Seiten des Streifens
  • Zwei Stoffbezüge für unterschiedliche Reinigungsanforderungen erhältlich:
    • Mikrofaserterfrottee entfernt und nimmt Staub und andere sichtbare Verunreinigungen auf
    • Quiltec™ Strickpolyester ist ideal für kritische Umgebungen geeignet
  • Rahmen kann an einer Vielzahl von Contec Stielen befestigt werden
  • Der elektropolierte Rahmen ist autoklavierbar und beständig gegen die meisten Chemikalien und Desinfektionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
26,3 x 2,77 in. (67 x 7 cm)
White
Steril
Nicht autoklavierbar
Single-use
Ermöglicht es einem Bediener, beide Seiten der Kunststoffbandvorhänge einfach und schnell in einem Durchgang zu reinigen
No
DualClean Bezug
2.77 Zoll
70.4 mm
26,3 in.
Triple Bagged Covers
ISO-Klasse 4 bis 6, Bereiche des Gütegrads A/B
Polyester-Gestrick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer020872 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum29/08/2024 Catalog NumberDCQT0002
Chargennummer021109 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/08/2024 Catalog NumberDCQT0002
Name des Produkts
Contec™ DualClean™ Reinigungssystem für Softwall-Streifen > 100 % gestrickter Polyester, steril, dreifach verpackt