Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ PCR™ Cooler, 96 Plätze
isfreies Kühlsystem zur Vorbereitung und Lagerung von PCR –Gefäßen. Konstant und zuverlässig. Modernes Design kühlt in Gefriergeräten schneller ab und bleibt länger kalt.
Marke: Fisherbrand™ 120729F
Beschreibung
Hält auch 96-Well-Platten über eine Stunde lang bei einer Temperatur von 0 ° C. Hält die Probentemperatur bis zu drei Stunden bei unter 5 ° C (ohne Deckel). Wenn die Temperaturgrenze von 6 ° C überschritten wird, wird der Benutzer durch einen Farbwechsel des Coolers oder in einzelnen Bohrungen Aufmerksam gemacht. Kühlt PCR™-Röhrchen, -Streifen und -formate im Industriestandardformat sowie die meisten 96-Well-Platten in Standard- und Low-Well-Form. Das patentierte Deckel-Design bietet nahtlose Lagerung und Transport, indem die PCR™-Proben vom Gefrierschrank bis zur Arbeitsfläche sicher abgedeckt werden. Der innovative Deckel lässt sich herausziehen, dreht sich um 180 ° und wird zum bequemen Ständer, auf dem der Kühler sitzt. PCR-Cooler für wärmeempfindliche Anwendungen, PCR™- oder zellbasierte Assays sowie sanftes Auftauen von Proben und Stoppen von Reaktionen. Der PCR Cooler bietet auch eine zuverlässige Kühlstation zum Pipettieren und Aufbewahren von Proben. Perfekt für den Transport von Proben und Reaktionen zwischen Präparations-, Temperaturzyklen- und Post-PCR™-Verfahrensbereichen. PCR™ Cooler hält eine Probentemperatur von 0 ° C (mit 2 Stunden Vorkühlung bei -20 ° C) über eine Stunde aufrecht. Kühlt 0,2 ml und 0,5 ml PCR™-Röhrchen, -streifen. Es stehen zwei Farboptionen zur Verfügung: Lila bis Rosa oder Dunkelblau bis Hellblau, sodass die Proben leicht überwacht werden können. Eine bessere Alternative als Eisbäder, da eine trockene Inkubation das Kontaminationsrisiko verringert. Kann für die Gefrierlagerung bis -80 ° C verwendet werden. Das Design des Bohrungen verhindert das Einfrieren von Proben. Vollständig versiegelter, schallgeschweißter Cooler verhindert ein Auslaufen des Kühlmittels und sorgt für einen sorgenfreien Einsatz. Platz sparen mit kompakter Stellfläche und Stapelbarkeit. Ergonomische, strukturierte Fingergriffe bieten einen sicheren Halt, reduzieren die Wahrscheinlichkeit, dass der PCR™ Cooler herunterfällt, und erleichtern die Handhabung sowie den Transport. Insbesondere bei Verwendung von Handschuhen. Der belüftete Deckel ermöglicht ein schnelleres Abkühlen der Proben im Gefrierfach. Der Deckel dient gleichzeitig als Ständer. Wenn er als Ständer verwendet wird, kann der Cooler auf der Arbeitsfläche länger kalt bleiben, da keine leitende Wärmeübertragung stattfindet. Deckel ist für Links- und Rechtshänder geeignetund ist abnehmbar. Alphanumerische Identifikation für schnelles Auffinden der Röhrchen. 96-Well-8x12-Konfiguration. Geeignet für 0.2 und 0.5 mL Röhrchen. Robuster Cooler aus Polypropylen und der Deckel aus Polycarbonat. 2 Jahre Garantie.
Spezifikation
± 1 °C | |
Deckel, Gestell | |
Röhrchen | |
1.9 cm | |
4.8 cm | |
Fisher PCR™ Cooler, 96-Well, Blau & Pink Blau, pk 2 | |
Violett, Rosa, Dunkelblau, Hellblau | |
27 kg (0,6 lb.) |
0°bis 5 °C | |
Schüttler, Mischer, Vortexer | |
Rack | |
14.8 cm | |
PCR-Anwendungen | |
2 | |
PCR Rack |