Learn More
Thermo Scientific™ Gefärbte rote wässrige fluoreszierende Partikel
Verbessern Sie die Empfindlichkeit und Nachweisbarkeit von Analysemethoden mit Mikrosphären-Suspensionen, die im Inneren gefärbt sind und helle, kontrastreiche Farben liefern.
214.00 € - 1180.00 €
Spezifikation
Zusatzstoff Geringe Mengen oberflächenaktiver Substanzen zur Unterdrückung von Agglomeration und Verbesserung der Stabilität
Konzentration 1 % Fest
Inhalt und Lagerung Sofern nicht anders angegeben, sollte das Produkt gekühlt gelagert werden (2 ° bis 8 °C), es darf jedoch nicht eingefroren werden. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen. Produkt umfasst Rührstab für kontinuierliches Mischen während der Probenanalyse.
Inhalt Gefärbte Polystyrol-Mikrosphären in Wasser
Farbe Rot
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 32
Produktcode Marke Mittlerer Durchmesser (metrisch) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Mittlerer Durchmesser (metrisch) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10012714
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R0100
1,0 μm Je 1
481.00 €
10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11884912
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R0100B
1,0 μm 60 mL
964.00 €
60 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11894912
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R0200
2,0 μm 10 ml
453.00 €
10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11804922
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R0200B
2,0 μm Je 1
1020.00 €
60 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10175094
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R0300
3,0 μm 10 ml
454.00 €
10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11824922
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R0300B
3,0 μm 60 mL
964.00 €
60 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11834922
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R100
0,10 μm 15 ml
450.00 €
15 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11844922
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R100B
0,10 μm Je 1
1180.00 €
90 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11854922
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R160
0,16 um 15 ml Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11864922
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R160B
0,16 um Je 1 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10200035
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R200
0,20 μm 15 ml
454.00 €
15 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11884922
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R200B
0,20 μm 90 ml
1175.00 €
90 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10526245
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R25
0,025 μm 15 ml
450.00 €
15 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11804932
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R25B
0,025 μm 90 mL
964.00 €
90 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10559124
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R300
0,30 μm 15 ml
454.00 €
15 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11824932
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R300B
0,30 μm 90 mL
964.00 €
90 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11834932
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R400
0,40 μm 15 ml
225.00 €
15 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11844932
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R400B
0,40 μm 90 ml
964.00 €
90 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12685597
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R50
0,05 μm 15 ml
225.00 €
15 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11523383
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R500
0,50 μm Je 1
451.00 €
15 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11884932
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R500B
0,50 μm 90 mL
964.00 €
90 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11864932
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R50B
0,05 μm 90 ml
964.00 €
90 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11894932
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R60
0,06 μm Je 1
225.00 €
15 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11814942
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R600
0,60 μm Je 1
214.00 €
15 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11824942
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R600B
0,60 μm 90 mL
964.00 €
90 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11804942
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R60B
0,06 μm 90 mL
1030.00 €
90 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11834942
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R700
0,70 μm 15 ml
214.00 €
15 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11844942
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R700B
0,70 μm 90 mL
964.00 €
90 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11854942
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R800
0,80 μm 15mL.
225.00 €
15 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11864942
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R800B
0,80 μm 90 ml
964.00 €
90 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11874942
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R900
0,90 μm 15 ml
451.00 €
15 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11884942
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R900B
0,90 μm Je 1
964.00 €
90 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Verbessern Sie die Empfindlichkeit und Nachweisbarkeit von Analysemethoden mit Thermo Scientific™ Fluoro-Max roten wässrigen fluoreszierenden Partikeln, Mikrosphären-Suspensionen, die im Inneren gefärbt sind und helle, kontrastreiche Farben liefern.
Fluoro-Max fluoreszierende Partikel emittieren helle und unterscheidbare Farben, wenn sie mit Licht kürzerer Wellenlängen beleuchtet werden, was ihren Kontrast und ihre Sichtbarkeit im Verhältnis zu Hintergrundmaterialien verbessert. Diese innen gefärbten Polymerpartikel nehmen den Farbstoff über den Firefli™ Prozess auf. Diese Methode erzeugt helle fluoreszierende Farben, minimiert Fotobleichung und verhindert das Auslaugen von Farbstoff in wässrige Medien.
Eigenschaften:
  • Aus Polystyrol (PS) gefertigt, das eine Dichte von 1,05 g/cm3 und bei 589 nm (25 °C) einen Brechungsindex von 1,59 hat.
  • Wässrige Suspensionen werden als 1%ige Feststoffe abgepackt.
  • Diese Partikel lassen sich mit einem Epifluoreszenz-Mikroskop, Konfokalmikroskop, Fluorometer, Fluoreszenz-Spektralphotometer oder für Fluoreszenz aktivierten Zellensortierer nachweisen.
  • Sie lassen sich auch per Mineralleuchte oder Schwarzlicht (UV) nachweisen.
Hinweis:
Die Spektraldaten sind lediglich angenähert und nur für Referenzzwecke geeignet. Die spektralen Eigenschaften der Farbstoffe hängen ab von ihrer jeweiligen Konzentration und ihrer physischen Umgebung. Die exakten Maximalwerte für Anregung und Emission können je nach Größe und Zusammensetzung der Partikel variieren.
Empfohlen für:
  • Filterprüfung
  • Durchflusskontrolle
  • Biologische Forschung
Spezifikation
Spezifikation
Geringe Mengen oberflächenaktiver Substanzen zur Unterdrückung von Agglomeration und Verbesserung der Stabilität
Sofern nicht anders angegeben, sollte das Produkt gekühlt gelagert werden (2 ° bis 8 °C), es darf jedoch nicht eingefroren werden. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen. Produkt umfasst Rührstab für kontinuierliches Mischen während der Probenanalyse.
Rot
Fluoreszierende Partikel
Paketeinleger
1,59 bei 589 nm (25 °C)
1 % Fest
Gefärbte Polystyrol-Mikrosphären in Wasser
Polystyrol
Firefli fluoreszierendes Rot (542/612 nm)
1.05g/cm ³
Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil.