Learn More
Thermo Scientific™ Gefärbte rote wässrige fluoreszierende Partikel
Verbessern Sie die Empfindlichkeit und Nachweisbarkeit von Analysemethoden mit Mikrosphären-Suspensionen, die im Inneren gefärbt sind und helle, kontrastreiche Farben liefern.
Marke: Thermo Scientific™ R900B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Verbessern Sie die Empfindlichkeit und Nachweisbarkeit von Analysemethoden mit Thermo Scientific™ Fluoro-Max roten wässrigen fluoreszierenden Partikeln, Mikrosphären-Suspensionen, die im Inneren gefärbt sind und helle, kontrastreiche Farben liefern.
Fluoro-Max fluoreszierende Partikel emittieren helle und unterschiedliche Farben, wenn sie mit Licht kürzerer Wellenlängen beleuchtet werden, was ihren Kontrast und ihre Sichtbarkeit im Verhältnis zu Hintergrundmaterialien verbessert. Diese innen gefärbten Polymerpartikel nehmen den Farbstoff über den Firefli™ Prozess in der gesamten Polymermatrix auf. Diese Methode erzeugt helle fluoreszierende Farben, minimiert Fotobleichung und verhindert das Ausbluten von Farbstoff in wässrigen Medien.Eigenschaften:
- Aus Polystyrol (PS) gefertigt, das eine Dichte von 1,05 g/cm3 und einen Brechungsindex von 1,59 bei 589 nm (25 °C) hat
- Wässrige Suspensionen werden als einprozentige (1 %) Feststoffe abgepackt.
- Diese Partikel lassen sich mit einem Epifluoreszenz-Mikroskop, Konfokalmikroskop, Fluorometer, Fluoreszenz-Spektrophotometer oder Fluoreszenz-aktivierten Zellensortierer nachweisen.
- Sie lassen sich auch per Mineralleuchte oder Schwarzlicht (UV) nachweisen.
Die Spektraldaten sind lediglich angenähert und dienen nur zu Referenzzwecken. Die spektralen Eigenschaften der Farbstoffe hängen ab von ihrer jeweiligen Konzentration und ihrer physischen Umgebung. Die exakten Maximalwerte für Anregung und Emission können je nach Größe und Zusammensetzung der Partikel variieren.
Empfohlen für:
- Filterprüfung
- Durchflusskontrolle
- Biologische Forschung
Spezifikation
Geringe Mengen oberflächenaktiver Substanzen zur Unterdrückung von Agglomeration und Verbesserung der Stabilität | |
Sofern nicht anders angegeben, sollte das Produkt gekühlt gelagert werden (2 ° bis 8 °C), es darf jedoch nicht eingefroren werden. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen. Produkt umfasst Rührstab für kontinuierliches Mischen während der Probenanalyse. | |
Rot | |
Fluoreszierende Partikel | |
Paketeinleger | |
Je 1 | |
Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil. | |
0,90 μm | |
0,90 μm |
1 % Fest | |
Gefärbte Polystyrol-Mikrosphären in Wasser | |
Polystyrol | |
Firefli fluoreszierendes Rot (542/612 nm) | |
1.05g/cm ³ | |
1,59 bei 589 nm (25 °C) | |
<3% | |
0,90 μm |