Learn More
Thermo Scientific™ Gefärbte rote wässrige fluoreszierende Partikel
Artikelnummer. 11844942 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Mittlerer Durchmesser (metrisch):
0,025 μm
0,05 μm
0,06 μm
0,10 μm
0,16 um
0,20 μm
0,30 μm
0,40 μm
0,50 μm
0,60 μm
0,70 μm
0,80 μm
0,90 μm
1,0 μm
2,0 μm
3,0 μm
Menge:
10 ml
10 ml
15 ml
15mL.
15 ml
60 mL
90 ml
90 mL
Je 1
Packungsgröße:
10 Milliliter
15 Milliliter
60 Milliliter
90 Milliliter
Artikelnummer. 11844942
Marke: Thermo Scientific™ R700B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Thermo Scientific wässrige fluoreszierende Polymer-Mikrosphären sind Suspensionen aus innen gefärbten Mikrosphären und gewährleisten helle, kontrastreiche Farben.
Verbessern Sie die Empfindlichkeit und Nachweisbarkeit von Analysemethoden mit Thermo Scientific™ Fluoro-Max roten wässrigen fluoreszierenden Partikeln, Mikrosphären-Suspensionen, die im Inneren gefärbt sind und helle, kontrastreiche Farben liefern.
Fluoro-Max fluoreszierende Partikel emittieren helle und unterschiedliche Farben, wenn sie mit Licht kürzerer Wellenlängen beleuchtet werden, was ihren Kontrast und ihre Sichtbarkeit im Verhältnis zu Hintergrundmaterialien verbessert. Diese innen gefärbten Polymerpartikel nehmen den Farbstoff über den Firefli™ Prozess in der gesamten Polymermatrix auf. Diese Methode erzeugt helle fluoreszierende Farben, minimiert Fotobleichung und verhindert das Ausbluten von Farbstoff in wässrigen Medien.
Eigenschaften:
  • Aus Polystyrol (PS) gefertigt, das eine Dichte von 1,05 g/cm3 und einen Brechungsindex von 1,59 bei 589 nm (25 °C) hat
  • Wässrige Suspensionen werden als einprozentige (1 %) Feststoffe abgepackt.
  • Diese Partikel lassen sich mit einem Epifluoreszenz-Mikroskop, Konfokalmikroskop, Fluorometer, Fluoreszenz-Spektrophotometer oder Fluoreszenz-aktivierten Zellensortierer nachweisen.
  • Sie lassen sich auch per Mineralleuchte oder Schwarzlicht (UV) nachweisen.
Hinweis:
Die Spektraldaten sind lediglich angenähert und dienen nur zu Referenzzwecken. Die spektralen Eigenschaften der Farbstoffe hängen ab von ihrer jeweiligen Konzentration und ihrer physischen Umgebung. Die exakten Maximalwerte für Anregung und Emission können je nach Größe und Zusammensetzung der Partikel variieren.
Empfohlen für:
  • Filterprüfung
  • Durchflusskontrolle
  • Biologische Forschung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Geringe Mengen oberflächenaktiver Substanzen zur Unterdrückung von Agglomeration und Verbesserung der Stabilität
Konzentration 1 % Fest
Inhalt und Lagerung Sofern nicht anders angegeben, sollte das Produkt gekühlt gelagert werden (2 ° bis 8 °C), es darf jedoch nicht eingefroren werden. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen. Produkt umfasst Rührstab für kontinuierliches Mischen während der Probenanalyse.
Inhalt Gefärbte Polystyrol-Mikrosphären in Wasser
Farbe Rot
Material Polystyrol
Produkttyp Fluoreszierende Partikel
Farbstofftyp Firefli fluoreszierendes Rot (542/612 nm)
Enthält Paketeinleger
Partikeldichte 1.05g/cm ³
Menge 90 mL
Brechungsindex 1,59 bei 589 nm (25 °C)
Stabilität Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
Gleichförmigkeit <3%
Mittlerer Durchmesser (metrisch) 0,70 μm
Nenndurchmesser (metrisch) 0,70 μm
Durchmesser (metrisch) 0,70 μm