Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Vigreux-Kolonne, mit 2 NS, komplett, mit aufgeschobenem Glasmantel
Vigreux-Kolonnen dienen zur fraktionierenden Destillation.
Marke:  DWK Life Sciences 242408709
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10019840
  • 109.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Vigreux-Kolonnen werden bei der fraktionierten Destillationen zur verbesserten Stofftrennung eingesetzt. Durch die leicht nach unten geneigten Einbuchtungen wird die Kontaktfläche zwischen Gasphase und Glas, also die Kühlfläche, erheblich vergrößert.
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Mit aufgeschobenem Glasmantel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fraktionierte Destillation; Laborkühler, Kondensation von Gasen und Dämpfen
Boro 3.3
NS 24/29
650 mm
Je 1
ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Vigreux-Kolonne, mit 2 NS, komplett, mit aufgeschobenem Glasmantel > NS 24/29, 650 mm