Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Vigreux-Kolonne, mit 2 NS, komplett, mit aufgeschobenem Glasmantel
Vigreux-Kolonnen dienen zur fraktionierenden Destillation.
101.00 € - 109.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fraktionierte Destillation; Laborkühler, Kondensation von Gasen und Dämpfen
Material Boro 3.3
Menge Je 1
Autoklavierbar ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Standard-Konusverbindung Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Standard-Konusverbindung Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10692252
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
242407207
NS 29/32 450 mm
101.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10019840
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
242408709
NS 24/29 650 mm
109.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10191941
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
242408803
NS 29/32 650 mm
109.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Vigreux-Kolonnen werden bei der fraktionierten Destillationen zur verbesserten Stofftrennung eingesetzt. Durch die leicht nach unten geneigten Einbuchtungen wird die Kontaktfläche zwischen Gasphase und Glas, also die Kühlfläche, erheblich vergrößert.
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Mit aufgeschobenem Glasmantel
Spezifikation
Spezifikation
Fraktionierte Destillation; Laborkühler, Kondensation von Gasen und Dämpfen
Boro 3.3
Je 1
ja
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Vigreux-Kolonne, mit 2 NS, komplett, mit aufgeschobenem Glasmantel