Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Petrischale, gepresst
Petrischalen werden für die Kultivierung von Bakterien, Hefen, Pflanzen- und Tierzellen auf festen Medien verwendet.
94.95 € - 135.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Borosilikatglas (3.3) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kultivierung auf verschiedenen Kulturmedien gleichzeitig unter den gleichen Bedingungen; Wachstum und Kultivierung von Mikroorganismen; Kultivierung auf Festgel-Kulturmedium; Mikroskopie von Mikroorganismen; Zellkultur |
Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11726958
|
DWK Life Sciences
217524801 |
100 mm | mit Viertelteilung |
135.00 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10132101
|
DWK Life Sciences
217504808 |
100 mm | mit Halbteilung |
135.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 02-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10142101
|
DWK Life Sciences
217534802 |
100 mm | mit Drittelteilung |
135.00 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10796771
|
DWK Life Sciences
217544803 |
100 x 20 mm | ohne Teilung |
133.00 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15585016
|
DWK Life Sciences
217544606 |
100 x 15 mm | ohne Teilung |
94.95 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Die Kultivierung von Mikroorganismen kann auf einem gelartigen Nährmedium erfolgen, das in eine flache, runde, transparente Schale mit Deckel (die sogenannte Petrischale) gelegt wird. Durch das Festgel wird das Mischen der Mikroorganismen verhindert und größere Zellkulturansammlungen (Kolonien) können wachsen. DURAN™ Petrischalen werden aus Borosilikatglas 3.3 in einem speziellen Herstellungsverfahren hergestellt. Sie ermöglichen eine gleichmäßige Verteilung des Kulturmediums und garantieren eine verzerrungsfreie Sicht. Die Deckel der DURAN™ Petrischalen ruhen direkt auf dem unteren Teil und verhindern so Turbulenzen des hervorstehenden Luftraums. Dies eignet sich gut für Reaktionen mit langen Inkubationszeiten, bei hohen Temperaturen oder mit empfindlichen Kulturmedien.
- Erleichterte fraktionierte Verdünnungsverschmierungen durch Unterteilung (in 2, 3 oder 4 Teile)
- Erhältlich als mit zwei, drei oder vier Sektionen oder ohne Sektionierung
- Gepresst
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Borosilikatglas (3.3) | |
Kultivierung auf verschiedenen Kulturmedien gleichzeitig unter den gleichen Bedingungen; Wachstum und Kultivierung von Mikroorganismen; Kultivierung auf Festgel-Kulturmedium; Mikroskopie von Mikroorganismen; Zellkultur | |
10 St./Packung |