Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Original Schraubverschluss, aus PP, mit Lippendichtung Artikelnummer.: 11745434
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences DURAN™ Original Schraubverschluss, aus PP, mit Lippendichtung
Artikelnummer. 11745434 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
GL 45, grau
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 25
GL 32
GL 45
GL 45
Farbe:
blau
gelb
grau
grün
Artikelnummer. 11745434
Marke: DWK Life Sciences 293382884
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schraubverschluss mit zuverlässiger Dichtung.
Erhältlich in den Farben Blau, Grün, Gelb und Grau mit farblich passenden Ausgießringen. Das Auseinanderhalten von Medien wird vereinfacht, Vertauschen von Schraubverschlüssen und ein Verschleppen von Substanzen ist praktisch ausgeschlossen.
  • Mit integrierter Lippendichtung und Ausgießring für tropfenfreies Entnehmen und sauberes, sicheres Arbeiten
  • Mit Ausgießring für tropfenfreies Entnehmen
  • Die deutliche Kennzeichnung verhindert ein Vertauschen von Verschlüssen und damit die Verschleppung von Substanzen
  • Kompatibel mit allen GL 45 Gewinden und dadurch vielseitig einsetzbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe grau
Beschreibung Schraubverschluss
Zur Verwendung mit (Anwendung) Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Kurzzeitaufbewahrung von Proben und Medien; Farbcodierung und -kennzeichnung
Material Polypropylen
Menge 10/Packung
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) 54 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Original Schraubverschluss, aus PP, mit Lippendichtung >