Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Hochtemperatur-Schraubverschluss , aus PBT, mit PTFE-beschichteter Silikondichtung, Rot Artikelnummer.: 10222161
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences DURAN™ Hochtemperatur-Schraubverschluss , aus PBT, mit PTFE-beschichteter Silikondichtung, Rot
Artikelnummer. 10222161 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
GL 45
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Artikelnummer. 10222161
Marke: DWK Life Sciences 292402807
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schraubverschluss mit Dichtung und hoher Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit.
Die rote Polybutylenterephthalat (PBT) GL-Kappe und die ETFE-Ausgießringe bieten eine größere thermische und chemische Beständigkeit als die entsprechenden Polypropylen-Komponenten. Die Schraubverschlussdichtung verfügt über eine PTFE-beschichtete Deckelbuchse für eine effiziente Abdichtung. Der ETFE-Ausgießring sorgt für tropffreies Ausgießen.
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit durch PTFE-Beschichtung
  • Die Deckeleinlage verschließt die Flasche dicht Peroxidkatalysiertes Silikon
  • Peroxidkatalysiertes Silikon
  • Geeignet für PBT-Schraubverschlüsse und manipulationssichere Schraubverschlüsse
  • Vollständig konform mit den aktuellen internationalen Vorschriften für Lebensmittelkontakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe rot
Beschreibung Schraubverschluss
Zur Verwendung mit (Anwendung) Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Zubereitung von Medien und Reagenzien; Geeignet für die Sterilisation mit trockener Hitze; Druckanwendungen; Aufbewahrung korrosiver Reagenzien; chemische und thermische Reaktionen; Langzeitaufbewahrung/Archivierung von Proben, Medien und Reagenzien; Probenahme; Transport und Versand
Material PBT, ETFE, PTFE, Silikon, Glasfaser, ETFE, Fiberglass
Menge 10/Packung
Material des Schraubverschlusses Polybutylenterephthalat (PBT) mit Glasfaser
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Auskleidungsmaterial PTFE-beschichtetes Silikon
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlussauskleidung PTFE/Silikon
Verschlussmaterial PBT mit Glasfaser
Durchmesser (metrisch) 54 mm
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Hochtemperatur-Schraubverschluss , aus PBT, mit PTFE-beschichteter Silikondichtung, Rot >