Learn More
DWK Life Sciences Originalitätsverschluss, Weithals, aus PP , Blau, für Kalk-Soda Vierkant-Schraubflaschen
11.70 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 32
GL 45
GL 54
GL 60
Beschreibung
Blauer Originalitätsverschluss aus PP für die Weithalsflasche aus Kalk-Soda-Glas in niedriger Form.
- Originalitätsring
- Lippendichtung
- DIN Gewinde in kurzer Form
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufbewahren von Proben und Reagenzien; Probenentnahme; Transport und Versand |
Material | Polypropylen |
Menge | 10/Packung |
Gewindegröße (metrisch) | GL 32 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Durchmesser (metrisch) | 44 mm |