Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kristallisierschale, ohne Ausguss
Die flache Form sowie der ebene Boden der Kristllisierschale ermöglichen ein gleichmäßiges Verdunsten von Lösungsmitteln und somit die Kristallisation von Feststoffen aus Lösungen und Suspensionen.
Marke: DWK Life Sciences 213135906
555.63 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Substanzen und Flüssigkeiten in andere Aggregatzustände zu überführen und somit weiterführende Reaktionen einzuleiten, ist für die tägliche Arbeit im Labor sehr wichtig. Für diese Tätigkeiten werden die unterschiedlichsten Gefäße, Apparaturen und Geräte verwendet.- Flache und weite Form ermöglicht ein schnelles und gleichmäßiges Verdunsten von Lösungsmitteln
- Große Grundfläche
- Präziser Ausguss für sauberes Arbeiten
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Borosilikatglas (3.3) | |
10 St./Packung |
2000 mL | |
Kristallisation; Herstellung konzentrierter Lösungen; erhältlich mit Ausguss DIN 12 338 oder ohne Ausguss DIN 12 337 | |
190 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
28Stunden
3Minuten
36Sekunden
40