Learn More
Karl Hecht™ DURAN™ Rundkolben aus Borosilikatglas
Für das sichere und einfache Mischen, Ausgießen und Einlagern von Chemikalien im Labor. Die Karl Hecht™ Assistent™ DURAN™ Rundbodenkolben bestehen aus langlebigem DURAN Borosilikatglas 3.3.
12.99 € - 81.09 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10063711
|
Karl Hecht™
41913014 |
100 ml | NS 14/23 |
13.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10155711
|
Karl Hecht™
41913015 |
100 ml | NS 19/26 |
14.47 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10195851
|
Karl Hecht™
41913030 |
1000 ml | NS 29/32 |
54.86 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10545382
|
Karl Hecht™
41913036 |
2000 ml | NS 29/32 |
81.09 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10628471
|
Karl Hecht™
41913018 |
250 ml | 29/32 |
31.06 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10629241
|
Karl Hecht™
41913024 |
500 ml | 29/32 |
40.12 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10165471
|
Karl Hecht™
41913006 |
50 ml | NS 29/32 |
24.12 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10217191
|
Karl Hecht™
41913010 |
50 ml | NS 19/26 |
12.99 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10277231
|
Karl Hecht™
41913012 |
100 ml | NS 29/32 |
20.62 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Ohne Stopfen
- Standardschliff
- Verstärkter, geschliffener Hals mit Standardschliff
Spezifikation
Duran Borosilikatglas, Duran Glas |