Learn More
Karl Hecht™ DURAN™ Rundkolben aus Borosilikatglas
Für das sichere und einfache Mischen, Ausgießen und Einlagern von Chemikalien im Labor. Die Karl Hecht™ Assistent™ DURAN™ Rundbodenkolben bestehen aus langlebigem DURAN Borosilikatglas 3.3.
Marke: Karl Hecht™ 41913024
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ohne Stopfen
- Standardschliff
- Verstärkter, geschliffener Hals mit Standardschliff
Spezifikation
500 ml | |
Duran Borosilikatglas, Duran Glas | |
Rund | |
29/32 |