Learn More
Karl Hecht™ DURAN™ Rundkolben aus Borosilikatglas
Für das sichere und einfache Mischen, Ausgießen und Einlagern von Chemikalien im Labor. Die Karl Hecht™ Assistent™ DURAN™ Rundbodenkolben bestehen aus langlebigem DURAN Borosilikatglas 3.3.
Marke:  Karl Hecht™ 41913015
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10155711
  • 15.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ohne Stopfen
  • Standardschliff
  • Verstärkter, geschliffener Hals mit Standardschliff
Spezifikation
Spezifikation
100 ml
Duran Borosilikatglas, Duran Glas
Rund
NS 19/26