Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Expansionsadapter aus Glas
Ermöglichen eine sichere und einfache Verbindung in Glasrohren von einem kleinen Konus zu einem großen Sockel. Lenz Laborglasinstrumente™ Expansionsadapter mit geschliffenen Verbindungen sind aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas hergestellt.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01501914
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10742682
  • 23.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12257
  • Hohe Steigungsgenauigkeit der Konen
  • Minimaler Schmierungsbedarf
  • Hervorragende Dichtheit
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
DIN 12257 und zusätzlich zur DIN-Norm
Duran Glas
Je 1
NS 14/23
Erweiterungsadapter
NS 19/26
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Expansionsadapter aus Glas > Buchsengröße/Kegelgröße: NS 19/26/NS 14/23