Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Barometer
Artikelnummer. p-4604540 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Fläche:
64 mm
Material:
Kunststoff
Modell:
3938
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17580685
Marke: H-B Instrument™ B615020300
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erneut kalibrierbare Einheit
  • Mit schwarzen Linien und Zahlen
  • Loch für Wandmontage vorhanden
  • Nach der Einstellung automatisch anpassen
  • Geeignet für Arbeiten in Höhen unter 6562 ft. (2000 m)
Spezifikation
Modell 3938
Typ Barometer
Länge (angloamerikanisch) 2,5 in.
Länge (metrisch) 64 mm
Material Kunststoff
Durchmesser (metrisch) Fläche 64 mm