Learn More
Nabertherm™ Trockenofen, Serie TR 300 °C
Erreicht und behält eine perfekte Temperaturgleichförmigkeit bei. Kann für verschiedene Anwendungen wie Trocknen, Sterilisieren oder Warmlagerung verwendet werden.
Marke:  Nabertherm™ TR-245ON
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17378209
  • 7650.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Höchsttemperatur:300 °C
  • Arbeitstemperaturbereich:+ 5 °C über Raumtemperatur bis zu 300 °°C
  • Die Öfen TR 30 - TR 240 sind als Tischmodelle konzipiert
  • Die Öfen TR 450 und TR 1050 sind als Standmodelle konzipiert
  • Die horizontale Luftzirkulation führt zu einer gleichförmigen Temperatur, die weniger als +/-5 °C schwankt
  • Edelstahlkammer, Legierung (AISI)/(DIN-Materialnr. 1.4301), rostbeständig und leicht zu reinigen
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Großer Griff zum Öffnen und Schließen der Tür
  • Laden in mehreren Schichten mit abnehmbaren Gittern möglich (Anzahl der im Lieferumfang enthaltenen abnehmbaren Gitter siehe Tabelle rechts)
  • Große, weit öffnende Schwenktür, rechts angeschlagen mit Schnellverschluss für Modelle TR 30 - TR 450
  • Doppelte Schwenktür mit Schnellverschluss für TR 1050
  • TR 1050 mit Transportrollen ausgestattet
  • Stufenlos einstellbarer Auspuff an der Rückwand mit Anwendung von vorne
  • PID-Mikroprozessorsteuerung mit Selbstdiagnosesystem
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
C550
300 °C
165 kg
240 l
Trockenofen
Dokumentation
Brochures
Product Guides
Name des Produkts
Nabertherm™ Trockenofen, Serie TR 300 °C > Fassungsvermögen:240 l; C550-Controller