Learn More
Carbolite™ OVEN 400°C 60L 301 Umluftventilator, OTC, max. 400°C, 230V
Artikelnummer. 12009149
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H) innen:
300 x 300 x 305 mm
400 x 400 x 405 mm
645 x 455 x 405 mm
Abmessungen (L x B x H):
570 x 860 x 550 mm
670 x 930 x 670 mm
920 x 1060 x 650 mm
Temperatur (metrisch):
Umgebungstemperatur +60 °C bis 400 °C
Umgebungstemperatur +60 °C bis 500 °C
Umgebungstemperatur +60 °C bis 600 °C
Kapazität (metrisch):
30 l
60 l
120 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12009149
Marke: Carbolite™ LHT6030230SN+TMPR38301
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochtemperatur-Laborofen. Der Carbolite™ LHT Tischofen ist in drei Größen und drei maximalen Betriebstemperaturen erhältlich.
  • Maximale Betriebstemperatur 400 °C, 500 °C oder 600 °C
  • 30Kapazität 60 und 120 l
  • PID-Regler R38
  • Robuster Konvektionslüfter für eine gleichförmige Hitzeverteilung
  • Energieeffiziente Isolierung mit geringer thermischer Masse für ein schnelles Ansprechverhalten
  • Korrosionsbeständiger Innenraum aus gebürstetem Edelstahl
  • 2 flexibel einsetzbare Einlegeböden
  • Geeignet für den Dauerbetrieb
  • Strapazierfähige, verzinkte und eingebrannte Außenbeschichtung aus Epoxid/Polyester
  • Verfügbare Optionen (zum Zeitpunkt der Bestellung angeben)
    • Kabelanschlüsse
    • Übertemperaturschutz (empfohlen zum Schutz wertvoller Inhalte und für unbeaufsichtigten Betrieb)
    • Eine Reihe an hochentwickelten digitalen Reglern, Multi-Segment-Programmierern und Datenloggern sind erhältlich. Diese können mit RS232-, RS485- oder Ethernet-Kommunikation ausgestattet werden.
    • Sichtfenster
    • Drehzahlgeregeltes Gebläse
    • Untergestelle und Stapelrahmen
    • Ersatzteilekit für die regelmäßige Wartung
    • Abluftventilator (kann die Homogenität der Wärmeverteilung)
    • Verstärkter Boden und Einlegeböden für hohe Beanspruchung
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 l
Temperatur (metrisch) Umgebungstemperatur +60 °C bis 600 °C
Typ Hochtemperatur-Laborofen
Enthält PID-Regler R38
Max. Einschublast 10 kg/Regal
Anzahl Einschübe 2
Temperaturstabilität ± 0.5 °C
Temperaturgleichförmigkeit ±5.0 °C bei 250 °C
Abmessungen (T x B x H) innen 300 x 300 x 305 mm
Abmessungen (L x B x H) 570 x 860 x 550 mm
Wirkleistung 2000 W