Learn More
Welch Ilmvac™ Trockenpumpen-Service-Kit
Service- und Wartungskits, bestehend aus Ersatzdichtungen und Verschleißteilen für verschiedene Modelle von Membranpumpen.
120.00 € - 398.32 €
Spezifikation
Enthält | Diaphragma, Ventile und O-Ringe. |
---|---|
Menge | 1/Packung |
Typ | Wartungskit |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13191984
|
Welch Ilmvac™
402008 |
Pumpenmodelle MP / MPC 101 Z, 201 E |
179.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10402742
|
Welch Ilmvac™
402015 |
Pumpenmodelle MP/MPC 201 T, MP 101V |
347.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10245242
|
Welch Ilmvac™
402041 |
Pumpenmodelle MP/MPC 301 Z, 601 E, 301 Z |
206.02 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10090972
|
Welch Ilmvac™
402042 |
Pumpenmodelle MP/MPC 601 T, 901 Z, 1201 E, MP 301V |
398.32 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10328687
|
Welch Ilmvac™
402031 |
Pumpenmodelle MP/MPR 060 E, 030 Z, Biovac 060, MP 101V |
120.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Erhältlich für mehrere Membran-Vakuumpumpenmodelle
- Individuelle Bereitstellung
Spezifikation
Diaphragma, Ventile und O-Ringe. | |
1/Packung | |
Wartungskit |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Welch Ilmvac™ Trockenpumpen-Service-Kit