Learn More
IKA™ Blockthermostat 1
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13470607 Alle ansehen IKA Produkte
220 bis 240/115/100 V, 50/60 Hz
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
220 bis 240/115/100 V, 50/60 Hz
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Frei von umweltschädlichen Stoffen
    • Ungiftig
    • Ozonsicher oder nicht schädlich für die Ozonschicht
    • Recycelbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Aluminiumlegierung
Relative Luftfeuchtigkeit 80%
Temperaturbereich (metrisch) Raumtemperatur +5 °C bis 100 °C
Typ Trockenbad/Block
Anzahl Blöcke 1
Zeitschaltuhr Ja
Breite (metrisch) 151 mm
Höhe (metrisch) 73 mm
Elektrische Anforderungen 220 bis 240/115/100 V, 50/60 Hz
Spannung 220 bis 240/115/100 V
Wirkleistung 165 w
Frequenz 50/60 Hz
Name des Produkts
IKA™ Blockthermostat 1 >