Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke
372.55 EUR gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
No. of Places:
1 Block
2 Blöcke
4 Blöcke
Elektrische Anforderungen:
200-240 V 50/60 Hz (CN, EU, UK)
Beschreibung
Benötigt
Das Gerät muss mit mindestens einem Block bestellt werden.
Mehr Vielseitigkeit im Labor
Fisherbrand™ Isotemp Digitale Blockthermostate/Heizblöcke bieten eine Reihe von Konfigurationen mit austauschbaren modularen Blöcken für zahlreiche Anwendungsanforderungen. Konzipiert für grundlegende bis fortgeschrittene Anwendungen mit einer maximalen Temperatur von 130 °C, mit Zeitschaltuhr, erhältlich in den Blockgrößen 1, 2 und 4.
- Digitale Steuerung und Anzeige von Zeit und Temperatur
- Fortschrittlicher interner Temperatursensor für außerordentliche Temperaturgenauigkeit und -steuerung
- Präzise Temperatursteuerung mit PID-Kreislauf
- Eine Temperaturkalibrierung ermöglicht den Ausgleich der Temperatur auf den gewünschten Wert
- Die Zeitschaltuhr ermöglicht dem Anwender die genaue Überwachung der Heizzeit
- Große Auswahl an Heizblöcken aus Aluminiumlegierungen bieten Vielseitigkeit und ermöglichen leichte Reinigung und Desinfizierung
- Die pulverbeschichtete Stahlkonstruktion gewährleistet eine lange Haltbarkeit
- Integrierter Übertemperaturschutz garantiert die Sicherheit der Proben und des Anwenders
- Anpassung der Temperaturabweichung
Anwendungen:
Probenvorbereitung, Enzymerhaltung, Enzym-Substrat-Reaktionen, DNA-Amplifikation, Elektrophoresegel-Degeneration und Serumkoagulation
Garantie
2 Jahre standardmäßig eingeschränkte Garantie von Thermo Fisher Scientific. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Ansprechpartner.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE, cULus, RoHS |
Reglertyp | PID |
Material | Pulverbeschichteter Stahl |
No. of Places | 1 Block |
Steckertyp | CN, EU, UK |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 80% |
Temperaturbereich (metrisch) | Umgebungstemperatur +5 ° bis 130 °C (Umgebungstemperatur von 25 °C) |
Typ | Trockenbad/Block |
Sicherung | 250 V 2.5 A |
Aufheizzeit | ≤ 20 min 30 ° bis 130 °C |