Learn More
Kimble Chase™ Drummond Microcaps Kapillaren aus Borosilikatglas
Kimble Chase Drummond Mikrokappen-Kapillarröhrchen aus Borosilikatglas, Kapazität:0,5 μL, Länge:32 mm, Menge:100/Packung
46.46 € - 93.25 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13065803
|
Kimble Chase™
764500-0000 |
0,5 μl | 32 mm |
91.20 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12389389
|
Kimble Chase™
764500-0001 |
1 μl |
73.40 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||||
10248384
|
Kimble Chase™
764500-0001 |
1 μl | N/A | N/A | N/A | ||||||
13035813
|
Kimble Chase™
764500-0025 |
25 μl | 65 mm |
93.25 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
13045813
|
Kimble Chase™
7645000050 |
50 μl | 100 mm |
84.45 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Kimble Chase Drummond Mikrokappen-Kapillarröhrchen aus Borosilikatglas, Kapazität:0,5 μL, Länge:32 mm, Menge:100/Packung
Spezifikation
100/Packung | |
Kapillarröhrchen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimble Chase™ Drummond Microcaps Kapillaren aus Borosilikatglas