Learn More
Kimble Chase™ Drummond Microcaps Kapillaren aus Borosilikatglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,5 μl
1 μl
25 μl
50 μl
Packungsgröße:
100 Stück
Länge (metrisch):
32 mm
65 mm
100 mm
Beschreibung
Kimble Chase Drummond Mikrokappen-Kapillarröhrchen aus Borosilikatglas, Kapazität:0,5 μL, Länge:32 mm, Menge:100/Packung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1 μl |
| Menge | 100/Pckg. |
| Typ | Kapillarröhrchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für TLC-Probenapplikatoren |
| Enthält | 1 Glasbirnenhalter zum Zusammenbauen |