Learn More
Thermo Scientific™ Manuelle gasdichte Spritzen mit fester Kanüle für GC-Geräte
Artikelnummer. 15204583 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
Kanülen-Gauge:
22s G
22 G
25 G
26s G
Länge (metrisch) Kanüle:
50 mm
Art der Kanülenspitze:
Kegel
Stumpf
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15204583
Marke: Thermo Scientific™ 365H6317
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Gasdichte Thermo Scientific™ Spritzen mit fester Kanüle gewährleisten dank ihrer festen Kanüle sowie eines Kolbens, der für eine gute Versiegelung sorgt, eine manuelle, genaue, reproduzierbare GC-Probeneinführung.
Gasdichte Thermo Scientific™ Handspritzen mit fester Kanüle für Haltbarkeit, Transparenz und Genauigkeit. Sie werden für die manuelle Probeninjektion in das Gaschromatographie(GC)-Gerät verwendet und bieten Genauigkeit und Reproduzierbarkeit, die Ihnen Vertrauen in analytische Ergebnisse gibt. Diese Spritzen verfügen über eine feste Kanüle und einen Kolben, der eine dichte Abdichtung mit dem Zylinder gewährleistet. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen und Typen. Erhältlich in Standardgröße mit leicht ablesbaren schwarzen und lösungsmittelbeständigen Markierungen.
  • Borosilikatglas mit Metallflanschen
  • Nadeln sind aus Edelstahl
  • Kolben sind aus PTFE
  • Praxisbewährtes Spritzendesign
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kanülen-Gauge 22s G
Länge (metrisch) 50 mm
Produkttyp Gasdichte GC Autosamplerspritze, feste Kanüle
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 100 μl
Länge (metrisch) Kanüle 50 mm
Art der Kanülenspitze Stumpf
Zur Verwendung mit (Geräte) Gaschromatographiesysteme
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.