Learn More
Cole-Parmer™ Dri-Block™ digitale Blockheizung Artikelnummer.: 15285607
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Cole-Parmer™ Dri-Block™ digitale Blockheizung
Artikelnummer. 15285607
0.2 °C bei 37 °C, 0.25 °C bei 100 °C, 0.5 °C bei 37 °C, 0.5 °C bei 100 °C, 3, Digital
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
0.2 °C bei 37 °C, 0.25 °C bei 100 °C, 0.5 °C bei 37 °C, 0.5 °C bei 100 °C
200 °C
Ambient +5° to 100°C
Anzahl Blöcke:
2
3
Reglertyp:
Digital
Digital, RS-232; 200 °C
Digital, Twin Control, 100°C
Artikelnummer. 15285607
Marke: Cole-Parmer™ 3662004
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wählen Sie ein Heizelement und dann Blöcke die Ihren Anwendungsanforderungen entsprechen aus
  • Die Einheiten decken den Temperaturbereich von 5 °C bis 100 °C oder 200 °C (je nach Modell) ab, wobei bearbeitete Aluminiumlegierungsblöcke als Wärmeträgermedium verwendet werden.
  • Unabhängige Anzeigeleuchten zeigen die Netzspannung, die Heizleistung und den Übertemperaturschutz an. Ein EIN/AUS-Schalter ist auf der Rückseite zusammen mit dem Netzstecker und einem doppelten Sicherungshalter montiert.
  • Die Temperatureinstellung ist eine einfache Tastenanzeige. Die Temperaturen können in °C oder °F angezeigt werden
  • Der integrierte Countdown-Timer kann in Intervallen von einer Minute auf 99 h und 59 min eingestellt werden.
  • Hergestellt aus lackierter Aluminiumlegierung und Polyphenylensulfid (PPS)-Kunststoff, der robust und dennoch leicht ist und Temperaturen bis 260 °C standhalten kann.
  • Auch wenn die Geräte schnell aufheizen, sorgen die Belüftung und die hocheffiziente Isolierung dafür, dass die Gehäuse auch bei maximalen Betriebstemperaturen kühl bleiben.
  • Jede Einheit wird mit einem Extraktionswerkzeug zum einfachen Entfernen der Einsatzblöcke geliefert.
Spezifikation
Reglertyp Digital
Aufnahmevermögen Sample Tubes and Plates
Material Aluminiumlegierung
No. of Places 3 Einsätze
Temperaturbereich (metrisch) 0.2 °C bei 37 °C, 0.25 °C bei 100 °C, 0.5 °C bei 37 °C, 0.5 °C bei 100 °C
Typ Trockenbadblock
Aufheizzeit 7 min.
Enthält Extraktionswerkzeug
Anzahl Blöcke 3
Temperaturstabilität bei 37 °C ≤±0.1 °C, bei 100 °C ≤±0.15 °C
Temperaturgleichförmigkeit Umgebungstemperatur +5 bis 100 °C
Breite (angloamerikanisch) 11 in.
Breite (metrisch) 279 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4.1 in.
Höhe (metrisch) 105 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 10.2 in.
Tiefe (metrisch) 260 mm
Gewicht (metrisch) 7 kg
Spannung 115/230 V
Wirkleistung 600 w
Frequenz 50/60 Hz
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Dri-Block™ digitale Blockheizung >