Learn More
Invitrogen™ Mouse DPPIV (DPP4/CD26) ELISA Kit
Artikelnummer. p-7230831
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15445263
Marke: Invitrogen™ EMDPP4
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Mouse DPPIV (DPP4/CD26) ELISA quantitates Ms DPPIV in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms DPPIV. Principle of the method The Mouse DPPIV solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
CD26 (Dipeptidyl-Peptidase IV, DPP-IV, Adenosindeaminase (ADA)-Bindungsprotein) ist eine atypische Serin-Protease aus der Prolyloligopeptidase-Familie. CD26 wird auf Lymphozyten exprimiert und während der T-Zellen-Aktivierung hochreguliert. CD26 wird auch auf aktivierten B-Zellen und natürlichen Killerzellen und übermäßig auf dem Epithelium exprimiert. CD26 wird in Verbindung mit einer Vielzahl von biologischen Funktionen genannt, z. B. T-Zell-Aktivierung, Zelladhäsion mit extrazellulärer Matrix wie Fibronektin oder Kollagen, und HIV-Infektion. Die Vernetzung von CD26 mit diesem Antikörper verbessert die Anti-CD3-induzierte IL-2-Produktion erheblich. CD26 identisch mit Adenosindesaminase-Komplexprotein2 und dem T-Zell-Aktivierungsantigen CD26. Außerdem ist CD26 ein intrinsisches Glykoprotein der Membran und eine Serinexopeptidase, die X-Prolindipeptide vom N-Terminus von Polypeptiden abspaltet. Veränderungen der CD26-Peptidase-Aktivität sind charakteristisch für eine bösartige Transformation, und die enzymatische Aktivität steigt mit Tumorgrad und -schwere dramatisch an. CD26 wird in verschiedenen Blutzellentypen, aber auch in Zellen exprimiert, die histogenetisch mit aktivierten Fibroblasten verwandt sind. Veränderungen der CD26-Dichte wurden an zirkulierenden Monozyten und CD4+-T-Zellen während der rheumatoiden Arthritis und des systemischen Lupus erythematodes beobachtet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P28843
Assay-Bereich 0.41 bis 100 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,45 ng/mL
Kalibrierbereich 0.45 bis 100 ng/ml
Beschreibung DPPIV (DPP4) ELISA-Kit, 96 Assays, 1 Kit, Maus-Spezies, Proteasen, Peptidasen- und Inhibitorenproteinfamilie, Zellzyklus und Proliferationsforschung, Enzym-Linked Immunosorbent Assay für die Quantifizierung und den Nachweis von Dppiv (Dpp4) i.
Nachweisbare Analyten DPPIV (DPP4)
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Immunassay-Kit-Format Sandwich-ELISA-Kit
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Proteasen, Peptidasen und Inhibitoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Maus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin , Eotaxin-2, Fas Ligand, Fraktalkin, GCSF, GM-CFS, IFN- gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN(OB), LIX, L-Selektin, Lymphotactin, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, PSelektin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Substrattyp TMB
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 13482
Gensymbol CD26, Dpp-4, THAM
Wirtsspezies Maus
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Zellzyklus und Proliferation
Probenvolumen Plasma, 5 μl; Serum, 5 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym RP23-87G8.2, Cd26, Dpp-4, THAM
Ziel Maus
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato