Learn More
Sampling Systems™ Double Bagged - USP Class VI Micro Spatula
Double Bagged Micro Spatulas are made from high quality USP Class VI HDPE. A box liner is also used giving a third layer of protection. This range is ideal for sampling and dispensing small amounts.
117.00 €
Spezifikation
Material | HDPE |
---|---|
Sterilität | Steril |
Farbe | Weiß |
Verpackungsart | Doppelt verpackt |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Breite (metrisch) Sägeblatt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Breite (metrisch) Sägeblatt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17524696
|
Sampling Systems™
9015HV-170S |
0,3 ml | 4 mm |
117.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17514696
|
Sampling Systems™
9015HN-170S |
38 ml | 6 mm |
117.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17504696
|
Sampling Systems™
9015H-170S |
2 ml | 13 mm |
117.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Simply unwrap and use the micro spatulas.
- The narrow design means they can be used with most vials and test tubes.
- Made from food grade, FDA and EC compliant HDPE.
- HDPE is more chemically resistant than traditional PS spatulas.
- Spatulas comply with SAL 10-6.
- USP Class VI - High quality medical grade HDPE that has also been independently tested to USP 661.
- The spatulas are entirely made in cleanroom conditions with final packing carried out in a class 10,000 cleanroom.
- Each spatula is 100% inspected before packing.
Spezifikation
HDPE | |
Steril | |
Weiß | |
Doppelt verpackt |