Learn More
Sampling Systems™ Double Bagged - USP Class VI Micro Spatula
BIOPHARMA
Double Bagged Micro Spatulas are made from high quality USP Class VI HDPE. A box liner is also used giving a third layer of protection. This range is ideal for sampling and dispensing small amounts.
Marke:  Sampling Systems™ 9015H-170S
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17504696
  • 117.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 17-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Mikrospatel einfach auspacken und verwenden.
  • Aufgrund des schmalen Designs können sie mit den meisten Fläschchen und Reagenzgläsern verwendet werden.
  • Hergestellt aus FDA- und EG-konformen HDPE in Lebensmittelqualität.
  • HDPE ist chemisch beständiger als herkömmliche PS-Spatel.
  • Spatel entsprechen SAL-Wert 10-6.
  • USP-Klasse VI – hochwertiges HDPE in medizinischer Qualität, das zudem unabhängig gemäß USP 661 getestet wurde.
  • Die Spatel werden vollständig unter Reinraumbedingungen hergestellt, wobei die Endverpackung in einem Reinraum der Klasse 10.000 erfolgt.
  • Jeder Spatel wird vor dem Verpacken vollständig inspiziert.
Spezifikation
Spezifikation
HDPE
Steril
Doppelt verpackt
2 ml
Weiß
13 mm