Learn More
Sampling Systems™ Double Bagged - USP Class VI Micro Spatula
Double Bagged Micro Spatulas are made from high quality USP Class VI HDPE. A box liner is also used giving a third layer of protection. This range is ideal for sampling and dispensing small amounts.
Marke: Sampling Systems™ 9015HN-170S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Mikrospatel einfach auspacken und verwenden.
- Aufgrund des schmalen Designs können sie mit den meisten Fläschchen und Reagenzgläsern verwendet werden.
- Hergestellt aus FDA- und EG-konformen HDPE in Lebensmittelqualität.
- HDPE ist chemisch beständiger als herkömmliche PS-Spatel.
- Spatel entsprechen SAL-Wert 10-6.
- USP-Klasse VI – hochwertiges HDPE in medizinischer Qualität, das zudem unabhängig gemäß USP 661 getestet wurde.
- Die Spatel werden vollständig unter Reinraumbedingungen hergestellt, wobei die Endverpackung in einem Reinraum der Klasse 10.000 erfolgt.
- Jeder Spatel wird vor dem Verpacken vollständig inspiziert.
Spezifikation
HDPE | |
Steril | |
Doppelt verpackt |
38 ml | |
Weiß | |
6 mm |