Learn More
Deutsch Neumann™ Silikonschläuche
Geeignet für den Einsatz mit Peristaltikpumpen. Deutsch Neumann™ Silikonschläuche sind transparent, zertifiziert lebensmittelecht und für den allgemeinen Gebrauch im Labor geeignet.
Marke:  Deutsch Neumann™ 3101216
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10768921
  • 316.00 € / 25 Meter
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Temperaturbereich von -60 bis +200 °C (kurzzeitig bis zu +260 °C)
  • Erfüllt folgende Standards: BFR XV, FDA CFR 21 § 177.2600, EP – Europäisches Arzneibuch
  • Test für Biokompatibilität gemäß ISO 10993-1
  • Durometer 60 Shore A
Spezifikation
Spezifikation
BFR XV , FDA 177.2600 , DAB 10 , Ph Eur.2. Ausgabe
Silikon
25 m
Peristaltische Pumpen
1 Rolle
60 (Shore A, ± 5)
12 mm
16 mm
2 mm
-60 °C
Durchsichtig
200 °C
Name des Produkts
Deutsch Neumann™ Silikonschläuche > ID:12mm; AD:16mm